Learn More
Hellma™ Micro cellules en quartz Suprasil
Code produit. 10363981
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
5 mm
50 mm
10 x 10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10363981
Marque: Hellma™ 1105040
Il en reste null
Spécification
Type Micro cellule
Capacité (métrique) 17,5 mL
Matériau Suprasil quartz
Matériau du bouchon PTFE
Largeur (métrique) intérieure 9,5mm
Quantité 1Each
Longueur du trajet optique 50 mm
Wavelength Range De 200 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 46 mm
Largeur (métrique) 12,5mm