Learn More
Hellma™ Cellules refermables en quartz Suprasil
Click to view available options
Capacité (métrique):
3,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type | Cellule refermable |
| Capacité (métrique) | 3,5 ml |
| Matériau | Suprasil quartz |
| Matériau du bouchon | PTFE |
| Largeur (métrique) intérieure | 13 mm |
| Quantité | 1Each |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| Wavelength Range | De 200 à 2500 nm |
| Hauteur (métrique) | 56 mm |
| Largeur (métrique) | 12,5mm |