Learn More
Hellma™ Semi-micro cuves en quartz Suprasil™
Code produit. 10518881
Click to view available options
Hauteur (métrique):
45 mm
46mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 10518881
Marque: Hellma™ 114F1040
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves pour cellules semi-micro en quartz Hellma™ Suprasil™ sont fabriquées en quartz, un matériau chimiquement très résistant et qui ne se déforme pas, même à hautes températures jusqu’à environ 1000°C.
  • Haute transmission des UV
  • Faible dilatation thermique
Spécification
Type Cellule semi-micro
Capacité (métrique) 1,4 ml
Matériau Suprasil quartz
Matériau du bouchon PTFE
Largeur (métrique) intérieure 4mm
Quantité 1Pack
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range De 260 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 46mm
Largeur (métrique) 12,5mm
À utiliser avec (application) Pour les mesures de fluorescence