Learn More
Hellma™ Semi-micro cuves en quartz Suprasil™
Click to view available options
Hauteur (métrique):
45 mm
46mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Haute transmission des UV
- Faible dilatation thermique
Spécification
Spécification
| Type | Cellule semi-micro |
| Capacité (métrique) | 1,4 ml |
| Matériau | Suprasil quartz |
| Largeur (métrique) intérieure | 4 mm |
| Quantité | Pièce |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| Wavelength Range | De 260 à 2500 nm |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Largeur (métrique) | 12,5mm |