Learn More
Hellma™ Cellule de type ultra-micro quartz Suprasil
Click to view available options
Capacité (métrique):
45 μl
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type | Ultra-micro cellule |
| Capacité (métrique) | 45 μl |
| Matériau | Quartz Suprasil |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Largeur (métrique) | 12.5 mm |