Learn More
Helios™ Nacelle de pesée en quartz
Code produit. 11714106
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
14 x 48 x 8 mm
18 x 102 x 11 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11714106
Marque: Helios™ 62F00106
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nacelle quartz forme bateau
• Quartz translucide
• Avec anse et œillet de fixation
• Nacelle bateau
Spécification
Matériau Quartz
Type Nacelle de pesée
Dimensions (L x l x H) 18 x 102 x 11 mm
Largeur (métrique) 102 mm
Hauteur (métrique) 11 mm
Profondeur (métrique) 18 mm