Learn More
Bel-Art™ Quaver™ and Quaverette™ Vibrating Spatulas
Code produit. 12388109 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Type de produit:
Spatule vibrante Quaver™
Spatule vibrante pour microlame Quaverette™
Matériau de la lame:
Acier inox avec revêtement en FEP Teflon™ Fluo-Kem™
Acier inoxydable
Forme:
Plate avec extrémité courbée
Étroit
Longueur (impériale):
7 in
7 po
8,25 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12388109
Marque: Bel-Art™ H367140000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Transfert précis de petites quantités de matériaux
  • La rotation de la molette crantée fait vibrer la spatule, ce qui permet à l’utilisateur de contrôler le transfert de la spatule à la boîte de pesée
  • Réalisez des ajouts précis de matériaux précieux au besoin
  • La spatule Quaver™ est dotée d’une lame plate avec extrémité courbée
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Forme Plate avec extrémité courbée
Type de produit Spatule vibrante Quaver™
À utiliser avec (équipement) Boîte de pesée ou nacelle de pesée ou récipient
À utiliser avec (application) Transfert précis de petites quantités de matériaux, ce qui permet de contrôler précisément le transfert d’échantillons de la lame vers la boîte de pesée ou la nacelle de pesée
Longueur (impériale) 7 po
Matériau de la lame Acier inoxydable
Comprend Extrémité coudée, molette crantée
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 18 cm