Learn More
Invitrogen™ Qubit and Quant-it Assay Kit Standards
Code produit. p-7235450
Click to view available options
Quantité:
1 kit
2 x 5 ml
5 de chaque
5 ml
Type de produit:
Étalon d’ARN Qubit XR
Étalon lambda du dosage haute sensibilité de l’ADNdb 1X
Étalons d’ARN QI Qubit
Étalons lambda Qubit 1X dsDNA BR
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 pièces
5 pièces
Code produit. 15880210
Marque: Invitrogen™ Q33233
Réalisez une quantification précise des échantillons d’ADNdb ou d’ARN grâce aux étalons d’acides nucléiques Qubit indépendants.
Réalisez une quantification précise des échantillons d’ADNdb ou d’ARN grâce aux étalons d’acides nucléiques Qubit indépendants. Les étalons Qubit peuvent être utilisés conjointement avec différents kits de dosage d’acide nucléique Qubit ou Quant-iT. Ces étalons offrent également des versions indépendantes des étalons du kit pour effectuer des dosages supplémentaires.
Étalons de dosage Qubit 1X dsDNA HS Lambda et Qubit 1X dsDNA BR
Les étalons de dosage Qbit 1X dsDNA HS Lambda peuvent être utilisés avec les kits de dosage Qubit 1X dsDNA HS ou Qubit dsDNA HS. Les étalons Qubit 1X dsDNA BR (large plage) peuvent être utilisés avec les kits de dosage Qubit 1X dsDNA BR ou les kits de dosage Qubit dsDNA BR.
Étalon d’ARN pour dosage Qubit d’ARN XR
L’étalon d’ARN XR Qubit peut être utilisé avec le kit de dosage Qubit ARN XR ou le kit de dosage Quant-iT ARN XR. Il est fourni à la même concentration que l’étalon d’ARN de concentration la plus élevée dans le kit de dosage d’ARN XR Quant-iT et est peut être dilué dans la série d’étalons. Cet étalon ne peut pas être utilisé comme remplacement de l’étalon large et / ou structurée dans le dosage Qubit RNA IQ.
Étalons de dosage Qubit RNA IQ
Les étalons de dosage Qubit RNA IQ sont conçus pour être utilisés avec le kit de dosage Qubit RNA IQ. Des quantités suffisantes de l’étalon d’ARN petit, grand et/ou structuré sont fournies pour générer une courbe d’étalonnage QI pour un maximum de 500 échantillons. Les étalons d’ARN QI sont conçus pour mesurer la dégradation de l’ARN et ne sont pas interchangeables avec d’autres étalons de dosages de quantification de l’ARN, y compris les kits de dosage Qubit RNA HS, BR ou XR.
Remarque : Utilisez des tubes de PCR à paroi fine, transparents, de 0,5 ml (n° cat. Q32856) pour le fluoromètre Qubit 4 et 8 barrettes de tubes de 200 µl (réf. Q33252) pour le fluorimètre Qubit Flex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Qubit™ dsDNA HS Assay – Lambda DNA Standard, 5 mL at 10 ng/μL in TE buffer
Store at 2°C to 8°C
Concentration 10 ng/μl
À utiliser avec (application) Dosages Qubit et Quant‐iT haute sensibilité de l’ADNdb et dosages d’ADNdb 1X
À utiliser avec (équipement) Fluoromètre Qubit ou lecteur de microplaques à fluorescence
Concept écologique Moins de ressources utilisées, moins de déchets
Gamme de produits Qubit
Type de produit Étalon lambda du dosage haute sensibilité de l’ADNdb 1X
Quantité 5 ml