Learn More
Invitrogen™ Kits de dosage d’ARN haute sensibilité (HS), à plage large (BR) et plage étendue (XR) Qubit™.
Code produit. p-7235447
Click to view available options
Quantité:
100 dosages
500 dosages
Doser:
Quantification de l’ARN, haute sensibilité
Quantification de l’ARN, plage étendue
Quantification de l’ARN, à gamme étendue
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
100 pièces
500 assays
500 pièces
Code produit. 10174653
Marque: Invitrogen™ Q10210
Requires
Fluorimètre Qubit 1,0 ou 2,0 et tubes pour PCR à paroi mince de 500 μl
Les kits permettent une détection rapide et sensible de l’ARN à faible abondance et abondance élevée, et peuvent distinguer l’ARN et l’ADN, les protéines et les nucléotides libres.
Réalisez une quantification précise et exacte de l’ARN avec les kits de dosage de l’ARN HS, BR et XR Qubit. Ces kits de quantification de l’ARN permettent une détection rapide et sélective des échantillons d’ARN à faible abondance et abondance élevée, et peuvent distinguer l’ARN de l’ADN, des protéines et des nucléotides libres. Les contaminants, tels que les sels, les solvants ou les détergents, sont bien tolérés.
Les kits de dosage d’ARN HS, BR et XR Qubit sont conçus pour être utilisés avec les fluoromètres Qubit. Les dosages sont hautement sélectifs pour l’ARN par rapport à l’ADN, aux protéines et aux nucléotides libres. Tous les kits comprennent un réactif de dosage concentré, un tampon de dilution et des étalons d’ARN pré-dilués. Il suffit de diluer le réactif à l’aide du tampon fourni, d’ajouter votre échantillon (tout volume compris entre 1 µl et 20 µl est acceptable) et de lire la concentration à l’aide d’un fluoromètre.
Kit de dosage HS d’ARN Qubit
Lorsque le kit de dosage d’ARN HS Qubit (haute sensibilité) est utilisé avec un fluoromètre Qubit, celui-ci fournit une méthode précise et sélective pour la quantification des échantillons d’ARN sensibles.  Le kit de dosage est conçu pour être précis pour les concentrations initiales d’échantillons d’ADN de 0,2 à 200 ng/µl (selon le volume d’échantillon), ce qui donne une plage de détection de 4 à 200 ng.
Kit de dosage d’ARN BR Qubit
Lorsque le kit de dosage d’ARN BR Qubit (large plage) est utilisé avec un fluoromètre Qubit, celui-ci fournit une méthode précise et sélective pour la quantification des échantillons d’ARN.  Le kit de dosage est conçu pour être précis pour les concentrations initiales d’échantillons d’ARN de 0,5 à 1 200 ng/µl (selon le volume d’échantillon), ce qui donne une plage de détection de 10 à 1 200 ng.
Kit de dosage d’ARN XR Qubit
Le kit de dosage d’ARN XR Qubit (plage étendue), conçu pour être utilisé avec les fluoromètres Qubit 4 et Qubit Flex, offre une méthode précise et sélective pour la quantification des échantillons d’ARN à abondance élevée. Le kit de dosage est conçu pour être précis pour les concentrations initiales d’échantillons d’ARN de 5 à 20 000 ng/µl (selon le volume d’échantillon), ce qui donne une plage de détection de 100 à 20 000 ng.
Notes
• Les kits de dosage d’ARN Qubit HS et BR peuvent être utilisés avec n’importe quel fluoromètre Qubit
• Les kits de dosage d’ARN Qubit XR sont conçus pour être utilisés uniquement avec les fluoromètres Qubit 4 ou Qubit Flex
• À utiliser avec des tubes PCR de 0,5 ml transparents à paroi fine (réf. Q32856) pour le fluoromètre Qubit 4 et 8 barrettes de tubes de 200 µl (réf. Q33252) pour le fluoromètre Qubit Flex
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Doser Quantification de l’ARN, à gamme étendue
Méthode de détection Fluorescence
Excitation / émission 644/673
À utiliser avec (équipement) Fluorimètre Qubit
Nbre de réactions 100 réactions
Plage de quantification 10 à 1 200 ng
Gamme de produits Quant-iT
Quantité 100 dosages