Learn More
Thermo Scientific™ Kits de purification pour la méthode QuEChERS AOAC 2007.01
Utilisez les kits de purification Thermo Scientific™ pour la méthode QuEChERS AOAC 2007.01 pour préparer des échantillons complexes en vue de l’analyse LC-MS ou GC-MS des résidus, toxines et autres contaminants.
122.10€ - 365.31€
Spécification
Type | Kit de purification QuEChERS |
---|---|
Comprend | Sels en tubes pré-remplis |
Méthode | Préparation des échantillons QuEChERS pour la méthode AOAC 2007.01 |
Code produit | Marque | Description | Salt Composition | Type d’échantillon | Dimension du tube | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Salt Composition | Type d’échantillon | Dimension du tube | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17369832
|
Thermo Scientific™
S2-15-ALL-AOAC-KIT |
Kit de purification QuEChERS pour méthode AOAC ; 400 mg de PSA, 400 mg de GCB, 1 200 mg de MgSO4 anhydre, en tubes pré-remplis de 15 ml ; 50/boîte | 400 mg de PSA, 400 mg de C18, 400 mg de GCB, 1 200 mg de MgSO4 anhydre | Tous types de denrées alimentaires | 15 ml |
177.85€
Pack de 50 |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17399832
|
Thermo Scientific™
S2-15-FW-AOAC-KIT |
Kit de purification QuEChERS pour méthode AOAC ; 400 mg de PSA, 400 mg de C18, 1 200 mg de MgSO4 anhydre en tubes pré-remplis de 15 ml ; 50/boîte | 400 mg de PSA, 400 mg de C18, 1 200 mg de MgSO4 anhydre | Fruits et légumes avec graisses et cires | 15 ml |
153.81€
Pack de 50 |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17329842
|
Thermo Scientific™
S2-15-GFV-AOAC-KIT |
Kit de purification QuEChERS pour méthode AOAC ; 400 mg de PSA, 1 200 mg de MgSO4 anhydre dans des tubes pré-remplis de 15 ml ; 50/boîte | 400 mg de PSA, 1 200 mg de MgSO4 anhydre | Fruits et légumes généraux | 15 ml |
122.10€
Pack de 50 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17399842
|
Thermo Scientific™
S2-15-OTH-AOAC-KIT |
Kit de purification QuEChERS pour méthode AOAC ; 150 mg de C18, 900 mg de MgSO4 dans des tubes pré-remplis de 15 ml ; 50/boîte | 150 mg de C18, 900 mg de MgSO4 | Autres aliments | 15 ml |
125.94€
Pack de 50 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17329852
|
Thermo Scientific™
S2-15-P-AOAC-KIT |
Kit de purification QuEChERS pour méthode AOAC ; 400 mg de PSA, 400 mg de GCB, 1 200 mg de MgSO4 en tubes pré-remplis de 15 ml ; 50/boîte | 400 mg de PSA, 400 mg de GCB, 1 200 mg de MgSO4 | Fruits et légumes pigmentés | 15 ml |
365.31€
Pack de 50 |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17359852
|
Thermo Scientific™
S2-2-ALL-AOAC-KIT |
Kit de purification QuEChERS pour méthode AOAC ; 50 mg de PSA, 50 mg de C18, 7,5 mg de GCB, 150 mg de MgSO4 dans des tubes pré-remplis de 2 ml ; 100/boîte | 50 mg de PSA, 50 mg de C18, 7,5 mg de GCB, 150 mg de MgSO4 | Tous types de denrées alimentaires | 2 ml |
199.00€
Pack de 100 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17369852
|
Thermo Scientific™
S2-2-FW-AOAC-KIT |
Kit de purification QuEChERS pour méthode AOAC ; 50 mg de PSA, 50 mg de C18, 150 mg de MgSO4 anhydre en tubes pré-remplis de 2 ml ; 100/boîte | 50 mg de PSA, 50 mg de C18, 150 mg de MgSO4 anhydre | Fruits et légumes avec graisses et cires | 2 ml |
155.00€
Pack de 100 |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17389852
|
Thermo Scientific™
S2-2-GFV-AOAC-KIT |
Kit de purification QuEChERS pour méthode AOAC ; 50 mg de PSA, 150 mg de MgSO4 anhydre dans des tubes pré-remplis de 2 ml ; 100/boîte | 50 mg de PSA, 150 mg de MgSO4 anhydre | Fruits et légumes généraux | 2 ml |
134.59€
Pack de 100 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17319862
|
Thermo Scientific™
S2-2-OTH-AOAC-KIT |
Kit de purification QuEChERS pour méthode AOAC ; 25 mg de C18, 150 mg de MgSO4 dans des tubes pré-remplis de 2 ml ; 100/boîte | 25 mg de C18, 150 mg de MgSO4 | Autres aliments | 2 ml |
130.74€
Pack de 100 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17329862
|
Thermo Scientific™
S2-2-P-AOAC-KIT |
Kit de purification QuEChERS pour méthode AOAC ; 50 mg de PSA, 50 mg de GCB, 150 mg de MgSO4 en tubes pré-remplis de 2 ml ; 100/boîte | 50 mg de PSA, 50 mg de GCB, 150 mg de MgSO4 | Fruits et légumes pigmentés | 2 ml |
201.88€
Pack de 100 |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17349862
|
Thermo Scientific™
S2-2-PF-AOAC-KIT |
Kit de purification QuEChERS pour méthode AOAC ; 50 mg de PSA, 50 mg de C18, 50 mg de GCB, 150 mg de MgSO4 anhydre en tubes pré-remplis de 2 ml ; 100/boîte | 50 mg de PSA, 50 mg de C18, 50 mg de GCB, 150 mg de MgSO4 anhydre | Fruits et légumes pigmentés contenant des graisses | 2 ml |
223.99€
Pack de 100 |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Utilisez les kits de purification Thermo Scientific™ QuEChERS pour préparer des matrices d’échantillons complexes telles que les fruits et légumes en vue d’une analyse LC-MS ou GC-MS pour la détection des résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires ainsi que des toxines à l’aide de la méthode AOAC 2007.01. Nos kits QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) contiennent des sels, des sorbants et des tampons pré-emballés et prêts à l’emploi, conçus pour rationaliser votre flux de travail. Ils permettent d’obtenir d’excellents taux de récupération pour une grande variété d’analytes, de minimiser les risques d’erreur, d’économiser du temps et de l’argent et de fournir des résultats reproductibles de haute qualité.
Kits de purification pour la méthode QuEChERS AOAC 2007.01
Ces kits utilisent l’extraction en phase solide dispersive (dSPE) pour purifier les surnageants obtenus lors de l’extraction. Les kits de purification sont disponibles en tubes pré-remplis de 2 et 15 ml pour les matrices suivantes : fruits et légumes généraux, fruits et légumes pigmentés, fruits et légumes contenant des graisses et des cires et tout autre type de denrées alimentaires.
Produits chimiques utilisés pour la méthode AOAC 2007.01
- Acétonitrile : utilisé pour effectuer une extraction en phase unique sur un échantillon
- MgSO4 anhydre : induit une séparation de phase entre l’eau contenue dans l’échantillon et la couche d’acétonitrile lors de la séparation liquide-liquide ; élimine l’eau restante de l’échantillon lors de la dSPE
- Acétate de sodium : sert de tampon à l’échantillon pour stabiliser le pH
- PSA : amine primaire/secondaire, permettant d’éliminer les composants de la matrice polaire, les substances co-extraites citriques et les acides gras libres de l’échantillon lors de l’extraction en phase solide dispersive
- C18 : élimine les graisses, les stérols et autres interférences apolaires de l’échantillon
- GCB : noir de carbone graphitisé, élimine le pigment (non recommandé pour une utilisation avec des pesticides planaires)
Specifications
Kit de purification QuEChERS | |
Sels en tubes pré-remplis | |
Préparation des échantillons QuEChERS pour la méthode AOAC 2007.01 |