Learn More
Quétiapine sulfone, Mikromol™
Code produit 30051386
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051386 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051386 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1130.220025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Quétiapine sulfone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Quetiapine Sulfone
CAS 329216-65-1
Noms d’analytes ou de composants Quetiapine Sulfone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H25 N3 O4 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-[2-[4-(5,5-Dioxidodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol, Quetiapine Sulfone
Formule InChI InChI=1S/C21H25N3O4S/c25-14-16-28-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)29(26,27)20-8-4-2-6-18(20)22-21/h1-8,25H,9-16H2
SMILES OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3S(=O)(=O)c4ccccc24
Nom IUPAC 2-[2-[4-(11,11-dioxobenzo[b][1,4] benzothiazépine-6-yl)pipérazin-1-yl]éthoxy]éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 415.51
Quantité 25 mg
Poids de la formule 415.1566 g/mol