Learn More
Laboratoires Anios™ Lingettes Quick Wipes
Product Code. 15318964
Click to view available options
Quantité d’emballage:
12 x 120 lingettes
Unit Size:
12 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15318964
Brand: Laboratoires Anios™ 2333421BZ
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Les lingettes Quick Wipes des Laboratoires Anios™ sont des lingettes désinfectantes pratiques et à action rapide à utiliser avec des dispositifs médicaux non immergeables.
  • Lingettes désinfectantes pour dispositifs médicaux non immergeables
  • À base d’éthanol
  • Large spectre en peu de temps
  • Formule sans aldéhyde ni colorant
  • Parfum agréable
  • Convient à une utilisation avec des dispositifs médicaux non immergés, résistants à l’alcool et préalablement nettoyés (stéthoscopes, câbles et connecteurs, capteurs de pression, glucomètres, etc.)
  • Il n’est pas nécessaire de rincer à moins que le dispositif médical n’entre en contact avec la peau ou les muqueuses
  • Active contre les bactéries, les mycobactéries, les levures, les moisissures, les virus
Specifications
Type de produit Désinfectant
Structure Cellulose, viscose, liant acrylique
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 130 x 190 mm
À utiliser avec (application) Dispositifs médicaux non immergeables, préalablement nettoyés et résistant à l'alcool (stéthoscopes, câbles et connecteurs, capteurs de pression, testeurs de glycémie, etc.)
Quantité d’emballage 12 x 120 lingettes
Solution de saturation Éthanol (55%), propionate d'ammonium quaternaire, parfum.
Certifications / conformité (Europe) Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 13697. MRSA selon EN 14561Mycobactéries : Mycobacterium terrae : EN 14348, EN 14563Mycobacterium avium : EN 14348, EN 1456Yeasts : Candida albicans : EN 1275, EN 13624, EN 14562,EN 13697Moisissures : Tricophyton mentagrophytes selon EN 14562Aspergillus niger : EN 1275, EN 13624, EN 14562,EN 13697Virus : Adénovirus, VIH-1, PRV (substitut du HBV), BVDV (substitut du HCV), Vaccinia virus, Herpès-virus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus A (H1N1), Calicivirus FelinMNV selon EN 14476
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • ANIOS QUICK WIPES
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL, N,N-DIDECYL-N-METHYL-POLY(OXYETHYL)AMMONIUM PROPIONATE