Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon QuickBag™ UVM1
Description
Gagnez du temps lors de la préparation d’un milieu d’enrichissement sélectif pour Listeria monocytogènes, tout en se conformant à la méthode USDA-FSIS, grâce au bouillon UVM1 Thermo Scientific™ QuickBag™. Le milieu irradié est conditionné dans des poches en plastique transparent—il suffit de déchirer le joint pour mélanger l’eau et les segments du milieu afin de le reconstituer en deux minutes. Les milieux d’enrichissement QuickBag sont disponibles en formats 2,7 L et 4,5 L pour s’adapter à vos flux de production. Le milieu peut être distribué à l’aide du tube de sortie, en fonction des besoins.
Réduisez vos flux de travail avec le bouillon QuickBag UVM1. Les milieux d’enrichissement QuickBag sont rapides, faciles à préparer et hautement adaptables aux flux de travail des laboratoires et aux équipements automatisés, comme les appareils de dilution. Aucune supplémentation n’est nécessaire.
Économique : pas besoin de peser le milieu ou de recourir à une stérilisation, ce qui réduit la charge de préparation et libère des ressources et des équipements.
Souple : structure segmentée qui permet une préparation à l’avance en remplissant un segment avec de l’eau déionisée à partir de laquelle les milieux d’enrichissement QuickBag peuvent être reconstitués en deux minutes. De l’eau pré-stérilisée peut également être ajoutée dans des conditions aseptiques.
Facile d’utilisation : remplissage et distribution nécessitant une formation minimale.
Économies d’énergie : irradiation aux rayons gamma, qui élimine la nécessité d’un traitement thermique coûteux.
Sûr : élimine la manipulation de verrerie, la pesée du milieu de culture et la nécessité d’ajouter des réactifs supplémentaires. Les poches vides peuvent être mises au rebut avec les déchets de laboratoire classiques.
Réduit les déchets : les milieux d’enrichissement QuickBag non préparés peuvent être conservés pendant 24 mois au maximum. Les milieux réhydratés ont une durée de conservation de 10 jours.
Qualité garantie : conforme aux normes ISO 11133 et ISO 7218. Des certificats de qualité sont disponibles pour chaque lot, ce qui réduit le nombre de tests de Contrôle Qualité nécessaires.
Gain de place : avec un conditionnement pratique dans des boîtes plates, les milieux d’enrichissement QuickBag occupent relativement peu d’espace par rapport aux milieux préparés et peuvent être fabriqués selon vos besoins.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 10°C à 30°C |
| Description | Bouillon UVM1 QuickBag |
| Format | Format pratique |
| Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
| Quantité | 3 x 2,7 L |