Learn More
Pyrex™ Tête de pissette réglable Quickfit™
Utilisé en conjonction avec un flacon Drechsel pour le lavage des gaz. La tête de pissette réglable Pyrex™ Quickfit™ permet une utilisation avec une pissette de 125 ml ou 250 ml de série MF29.
Marque: Pyrex™ MF27/3/13
58.19 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.06840kg
Description
- Avec joint à filetage qui permet de régler la hauteur du tube plongeur et donc de l’utiliser avec des flacons Dreschel de 125 ml ou 250 ml
- Pour les pissettes de série MF29
Spécification
Dia. ext. du bras latéral :7 mm, Clé :3, 10 | |
Dimensions du filetage :13 | |
Verre borosilicaté | |
24/29 |
Tête de pissette | |
1 unité | |
Flacons Drechsel de 125 ml ou 250 ml |