Learn More
Pyrex™ Tube d’arrivée d’air/de flux coudé Quickfit™
Click to view available options
Taille du cône:
14/23
19/26
24/29
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
Découpe à la longueur avec le souffleur. Le tube d’arrivée d’air/de vapeur coudé Pyrex™ Quickfit™ comprend un connecteur fileté amovible coudé à 90° pour faciliter l’insertion des tubulures flexibles.
- Avec connecteur fileté en plastique amovible pour faciliter la fixation de la tubulure flexible à alésage de 9 mm
- Le cône en verre rodé sur la tige se raccord aux emboîtures Quickfit™
- Extrémité inférieure du tube unie pour que le verre soufflé soit coupé à la longueur et étiré jusqu’à la buse
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Longueur totale (métrique) | 150 mm |
| À utiliser avec | Tubulure à alésage de 9 mm |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Comprend | Connecteur fileté en plastique amovible |
| Taille du cône | 19/26 |
| Angle du bras | 90° |
| Type de produit | Tube d’entrée coudé |