Learn More
Réfrigérant d’Allihn Quickfit™ avec cône rodé
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
50/42
Conditionnement:
1 pièce
Description
Idéal pour les applications de reflux.
- Les sections à bulbe internes offrent une meilleure surface de refroidissement
- Avec connecteurs filetés en plastique amovibles permettant de fixer une tubulure flexible simplement et en toute sécurité
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les travaux de reflux |
| Longueur (métrique) l’enveloppe | 365 mm |
| Longueur (métrique) | 365 mm |
| Numéro du joint conique standard | 40/38 |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type | Condenseur Allihn |