Learn More
Réfrigérant d’Allihn Quickfit™ avec cône rodé
Idéal pour les applications de reflux.
151.00€ - 182.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté Pyrex |
---|---|
Type | Condenseur Allihn |
À utiliser avec (application) | Idéal pour les travaux de reflux |
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11338074
|
Quickfit
CX7/02/SC |
19/26 |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11348074
|
Quickfit
CX7/03/SC |
24/29 |
172.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12030073
|
Quickfit
CX7/04/SC |
29/32 |
156.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11351845
|
Quickfit
CX7/05/SC |
34/35 |
151.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11371845
|
Quickfit
CX7/08/SC |
50/42 |
182.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11361845
|
Quickfit
CX7/06/SC |
40/38 |
181.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Idéal pour les applications de reflux.
- Les sections à bulbe internes offrent une meilleure surface de refroidissement
- Avec connecteurs filetés en plastique amovibles permettant de fixer une tubulure flexible simplement et en toute sécurité
Spécification
Verre borosilicaté Pyrex | |
Condenseur Allihn | |
Idéal pour les travaux de reflux |