Learn More
Entonnoirs de filtration sous vide Büchner en verre borosilicaté Quickfit™ avec disque fritté en verre
Code produit. p-8012579
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
80 ml
125 ml
500 ml
Porosité:
1
2
3
4
Diamètre (métrique) du disque:
40 mm
40mm
60mm
95 mm
95mm
Disque :30mm
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 15728127
Marque: Quickfit VB30/08M
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utile lorsque les papiers filtres classiques seraient détruits par des acides et des alcalis
  • Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux attaques chimiques
  • Avec cône en verre rodé Quickfit pour permettre une filtration directe dans les flacons Büchner Quickfit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 50 mm
Taille du cône 19/26
Diamètre (métrique) du disque Disque :30mm
Porosité 4
Type de produit Entonnoir de filtration sous vide