Learn More
Serpentin de réfrigérant en verre borosilicaté Quickfit™ avec cône rodé
Code produit. 15537780
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
34/35
40/38
50/42
Longueur (métrique) l’enveloppe:
320 mm (général) 160 mm (effectif)
348 mm (général) 155 mm (effectif)
380 mm (général) 207 mm (effectif)
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 15537780
Marque: Quickfit CX3/08/SC
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fait circuler le fluide frigorigène à travers un serpentin avec une très grande surface de refroidissement. Le serpentin de réfrigérant en verre borosilicaté Quickfit™ avec cône rodé est idéal pour une utilisation en mode de reflux vertical où un refroidissement contre-courant est possible. Fournis avec des connecteurs en plastique amovibles pour la fixation du tuyau en caoutchouc.
Fait circuler le fluide frigorigène à travers un serpentin avec une très grande surface de refroidissement. Le serpentin de réfrigérant en verre borosilicaté Quickfit™ avec cône rodé est idéal pour une utilisation en mode de reflux vertical où un refroidissement contre-courant est possible. Fournis avec des connecteurs en plastique amovibles pour la fixation du tuyau en caoutchouc.
  • Le liquide de refroidissement circule à travers un serpentin ayant une très grande surface de refroidissement
  • Idéale en mode de reflux vertical où un refroidissement à contre-courant est possible
  • Fournis avec des connecteurs en plastique amovibles pour la fixation du tuyau en caoutchouc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Idéale en mode de reflux vertical où un refroidissement à contre-courant est possible
Longueur (métrique) l’enveloppe 348 mm (général) 155 mm (effectif)
Numéro du joint conique standard 50/42
Matériau Verre borosilicaté
Type Serpentin de réfrigérant