Learn More
Serpentin de réfrigérant en verre borosilicaté Quickfit™ avec cône rodé
Fait circuler le fluide frigorigène à travers un serpentin avec une très grande surface de refroidissement. Le serpentin de réfrigérant en verre borosilicaté Quickfit™ avec cône rodé est idéal pour une utilisation en mode de reflux vertical où un refroidissement contre-courant est possible. Fournis avec des connecteurs en plastique amovibles pour la fixation du tuyau en caoutchouc.
133.00€ - 273.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté Pyrex |
---|---|
Type | Serpentin de réfrigérant |
À utiliser avec (application) | Idéale en mode de reflux vertical où un refroidissement à contre-courant est possible |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) l’enveloppe | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) l’enveloppe | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12060063
|
Quickfit
CX3/05/SC |
320 mm (général) 160 mm (effectif) | 34/35 |
133.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12070063
|
Quickfit
CX3/06/SC |
380 mm (général) 207 mm (effectif) | 40/38 |
157.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15537780
|
Quickfit
CX3/08/SC |
348 mm (général) 155 mm (effectif) | 50/42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Circulates coolant through a coil with a very large cooling surface. Quickfit™ Borosilicate Glass Condenser Coil with Ground Cone is ideal for use in the upright reflux mode where counter-current cooling is possible. Supplied with detachable plastic connectors for the attachment of rubber hose.
- Le liquide de refroidissement circule à travers un serpentin ayant une très grande surface de refroidissement
- Idéale en mode de reflux vertical où un refroidissement à contre-courant est possible
- Fournis avec des connecteurs en plastique amovibles pour la fixation du tuyau en caoutchouc
Spécification
Verre borosilicaté Pyrex | |
Serpentin de réfrigérant | |
Idéale en mode de reflux vertical où un refroidissement à contre-courant est possible |