Learn More
Réfrigérant à multiples serpentins Quickfit™, grande échelle
Conception à double serpentin avec entrée d’eau commune.
1087.73€ - 1503.54€
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté |
|---|---|
| Type | Réfrigérant à double serpentin |
| À utiliser avec (application) | Convient aux travaux de l’usine pilote |
| Numéro du joint conique standard | 34/35 |
| Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
|
15597750
|
Quickfit
C13/55 |
440 mm |
1105.00€ 1087.73€ / 2 pièces Économisez 17.27€ 1% de réduction |
Expédition estimée: 30-03-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
|
15507760
|
Quickfit
C13/55/2 |
660 mm |
1545.00€ 1503.54€ / 2 pièces Économisez 41.46€ 2% de réduction |
Expédition estimée: 25-02-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
Description
- Convient aux travaux de l’usine pilote
- Les bras latéraux en verre acceptent les tubulures d’un diamètre interne de 18 mm
Spécification
| Verre borosilicaté | |
| Réfrigérant à double serpentin | |
| Convient aux travaux de l’usine pilote | |
| 34/35 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Réfrigérant à multiples serpentins Quickfit™, grande échelle