Learn More
Condenseur Davies à double surface en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit. 12408806
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Longueur (métrique) l’enveloppe:
160 mm
205 mm
Longueur (métrique):
275 mm
295 mm
300 mm
340 mm
345 mm
350 mm
360 mm
365 mm
Description:
Surface x 102 m2 : 1,7
Surface x 102 m2 : 2,3
Surface x 102 m2 : 3,0
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 12408806
Marque: Quickfit C5/13/SC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté Pyrex™. Le réfrigérant Davies à double surface Quickfit™ est hautement efficace avec une grande surface de refroidissement. La surface de refroidissement interne empêche les vibrations grâce à l’effet baffle tandis que la surface de refroidissement externe empêche le fluage avec des liquides à faible point d’ébullition. Comprend des connecteurs à vis en plastique amovibles
En verre borosilicaté Pyrex™. Le condenseur Davies à double surface en verre borosilicaté Quickfit™ est un condenseur hautement efficace qui offre une large surface de refroidissement. La surface de refroidissement interne empêche les vibrations grâce à l’effet baffle tandis que la surface de refroidissement externe empêche le fluage avec des liquides à faible point d’ébullition. Comprend des connecteurs à vis en plastique amovibles pour une fixation facile et sûre des tubulures.
  • Réfrigérant hautement efficace avec grande surface de refroidissement
  • La surface de refroidissement interne donne l’effet “baffle”
  • La surface de refroidissement externe empêche le “fluage” avec des liquides à faible point d’ébullition
  • Avec connecteurs à vis en plastique amovibles pour une fixation facile et sûre des tubulures flexibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Surface x 102 m2 : 2,3
Longueur (métrique) l’enveloppe 160 mm
Longueur (métrique) 300 mm
Numéro du joint conique standard 24/29
Matériau Verre borosilicaté
Type Réfrigérant Davies