Learn More
Bouteille Dreschel en verre borosilicaté Quickfit™
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
Hauteur (métrique):
163 mm
200 mm
252 mm
Diamètre (métrique) extérieur:
Base plate : 102 mm
Base plate : 125 mm
Conditionnement:
1 pièce
Beschreibung
En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion. Les flacons Dreschel en verre borosilicaté Quickfit™ offrent un moyen abordable de laver ou de sécher les gaz. Leur construction durable et robuste les protège contre les bris accidentels.
- À utiliser avec les têtes de flacon Quickfit™
- En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion
- Construction robuste
Spezifikation
Spezifikation
| Capacité (métrique) | 125 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type | Flacon Dreschel |
| Joint conique standard | 24/29 |
| Diamètre (métrique) extérieur | Base plate : 102 mm |
| Hauteur (métrique) | 163 mm |
| Quantité | 1/boîte |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur