Learn More
Flacon Erlenmeyer en verre borosilicaté Quickfit™ avec col en verre rodé Quickfit
Code produit. 10345340
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1 000 mL
1000 ml
2000 ml
Hauteur (métrique):
54 mm
70 mm
85 mm
90 mm
100 mm
116 mm
118 mm
130 mm
175 mm
220 mm
220 mm
270 mm
Diamètre (métrique) externe:
25 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
85 mm
101 mm
130 mm
160 mm
Raccord manchonné:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
Code produit. 10345340
Marque: Quickfit FE50/3
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté. Le flacon Erlenmeyer en verre Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ avec prise en verre rodé Quickfit est conforme à la norme ISO 4797.
Fabriqué en verre borosilicaté.Le flacon Erlenmeyer en verre Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ avec rodage femelle en verre Quickfit est conforme à la norme ISO 4797.
  • Conforme à la norme ISO 4797
  • Flacons coniques avec prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
  • Verre borosilicaté pour des performances sans corrosion et une résistance élevée aux chocs thermiques
  • Conçu pour l’estimation de l’arsenic et de l’antimoine
  • La méthode utilise la formation d’un complexe entre l’arsine et le diéthyldithiocarbamate d’argent avec mesure ultérieure à 538 nm ou à 5380.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Conformité ISO 4797
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 90 mm
Comprend Embout rodé
Forme Conique
Raccord manchonné 24/29
Diamètre (métrique) externe 51 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt