Learn More
Colonne de fractionnement en verre borosilicaté Quickfit™
Click to view available options
Longueur (métrique):
365 mm
615 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
Fractionate with various types of loose packing material. The QuickFit™ borosilicate glass fractionating column is perfect for Raschig rings or Fenske helices.
- Verre borosilicaté avec joints en verre rodé Quickfit™ pour des performances fiables
- Destinée à une utilisation avec divers types d’emballages de colonnes, par ex., anneaux de Raschig ou hélices de Fenske
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Destinée à une utilisation avec divers types d’emballages de colonnes, par ex., anneaux de Raschig ou hélices de Fenske |
| Longueur (métrique) | 615 mm |
| Type | Colonne de fractionnement |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | ISO 3585 |