Learn More
Dispositif pour dosage de l’eau en verre borosilicaté Quickfit™
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
12,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Déterminent la teneur en eau ou en huile volatile.Le récepteur d'entraîneur lourd en verre borosilicaté QuickFit™ est idéal lorsque l'entraîneur de solvant est plus lourd que l'eau.
- Conformes à la norme BS 756
- Pour la détermination de la teneur en eau dans les produits pétroliers à l’aide d’un entraîneur de solvant qui est plus lourd que l’eau
- Convient également à l’estimation de la teneur en huile volatile
- Verre borosilicaté de haute qualité avec tube gradué et joints rodés de précision Quickfit™
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour la détermination de la teneur en eau dans les produits pétroliers à l’aide d’un entraîneur de solvant qui est plus lourd que l’eau |
| Type | Récepteur entraîneur lourd |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Capacité | 12,5 ml |
| Certifications/Conformité | BS 756 |
| Capacité (métrique) | 12,5 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Entraîneur lourd |