Learn More
Condenseur en serpentin double paroi en verre borosilicaté Quickfit™
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
19/26
24/29
29/32
34/35
Description:
Longueur totale : 360 mm
Longueur totale : 365 mm
Longueur totale : 370 mm
Longueur totale : 380 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Conformes à la norme DIN 12593
- Le réfrigérant à serpentin est doté d’une chemise d’eau extérieure
- Le serpentin offre une grande surface de refroidissement
- La chemise empêche la vapeur de s’infiltrer autour du serpentin
- Idéal pour les travaux de reflux
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN 12593 |
| Description | Longueur totale : 360 mm |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les travaux de reflux |
| Longueur (métrique) l’enveloppe | 160 mm |
| Numéro du joint conique standard | 19/26 |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type | Réfrigérant à chemise à double paroi |