Learn More
Condenseur Liebig en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit. 12644911
Click to view available options
Longueur (métrique):
135 mm
260 mm
340 mm
380 mm
390 mm
400 mm
530 mm
535 mm
550 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12644911
Marque: Quickfit C1/12/25/SC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réfrigérant à chemise d’eau apprécié et adapté aux applications de distillation et de reflux. Le réfrigérant Liebig en verre cosilicaté Quickfit possède des connecteurs filetés en plastique amovibles pour tuyaux.
Réfrigérant à chemise d’eau apprécié et adapté aux applications de distillation et de reflux. Le réfrigérant Liebig en verre cosilicaté Quickfit possède des connecteurs filetés en plastique amovibles pour tuyaux.
  • Conformes à la norme DIN 12576
  • Réfrigérant à chemise d’eau apprécié et adapté aux applications de distillation et de reflux
  • Avec connecteurs filetés en plastique amovibles pour une fixation facile et sûre des tuyaux en caoutchouc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12576
À utiliser avec (application) Convient à la distillation et aux applications de reflux
Longueur (métrique) 380 mm
Numéro du joint conique standard 19/26
Matériau Verre borosilicaté
Type Condenseur Liebig