Learn More
Récepteur selon Dean-Stark en verre borosilicaté Quickfit™
Click to view available options
Type:
Récepteur selon Dean-Stark
Récepteur selon Dean-Stark pour solvants moins denses que l’eau avec robinet d’arrêt
Capacité (métrique):
2 ml
7,5 mL
10 ml
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conformes à la norme BS 756
- Récepteurs selon Dean and Stark pour la détermination de la teneur en eau des produits pétroliers
- Pour une utilisation avec des entraîneurs de solvant plus légers que l’eau
- Verre borosilicaté avec tube gradué
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec des entraîneurs de solvant plus légers que l’eau |
| Type | Récepteur selon Dean-Stark pour solvants moins denses que l’eau avec robinet d’arrêt |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Capacité | 10 ml |
| Certifications/Conformité | BS 756 |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Récepteur selon Dean-Stark pour solvants moins denses que l’eau |
| Dimensions | Cône : 24/29, emboîture : 19/26 |