Learn More
Flacon à fond plat à col moyen Quickfit™
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
Description
- En verre borosilicaté
- Col plus long que les flacons Quickfit standard
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 150 mm |
| Type de goulot | Moyenne |