Learn More
Flacon à fond plat à col court en verre borosilicaté Quickfit™
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
2000 ml
4 l
Hauteur (métrique):
85 mm
95 mm
103 mm
103 mm
105 mm
110 mm
115 mm
130 mm
135 mm
140 mm
145 mm
155 mm
170 mm
175 mm
187 mm
205 mm
215 mm
230 mm
260 mm
Raccord manchonné:
19/26
24/29
29/32
34/35
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
Descrizione
Fabriqué en verre borosilicaté. Le flacon à fond plat à col court en verre borosilicaté Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ est conforme aux normes ISO 1773 et ISO 4797.
- Conforme aux normes ISO 1773 et ISO 4797
- Avec prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
- Verre borosilicaté pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
- La base plate permet d’utiliser des plaques chauffantes
Specifica
Specifica
| Certifications/Conformité | ISO 1773, ISO 4797 |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 175 mm |
| Type de goulot | Basse |
| Raccord manchonné | 34/35 |
| Forme du fond | Plat |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto