Learn More
Flacon à fond rond et col court en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit. 10744711
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
6 l
10 l
Raccord manchonné:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
Code produit. 10744711
Marque: Quickfit FR100/2S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications. Les flacons à fond rond et col court en verre borosilicaté Quickfit™ sont fabriqués en verre borosilicaté pour offrir la meilleure performance et une résistance à la corrosion et aux chocs thermiques.
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications. Les flacons à fond rond et col court en verre borosilicaté Quickfit™ sont fabriqués en verre borosilicaté pour offrir la meilleure performance et une résistance à la corrosion et aux chocs thermiques.
  • Prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
  • Gamme complète de 46 flacons de 5 ml à 10 000 ml
  • Le diamètre du corps et l’épaisseur des parois sont conformes aux exigences pertinentes des normes ISO 1773 et ISO 4797
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 1773, ISO 4797
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 105 mm
Type de goulot Basse
Raccord manchonné 19/26
Forme du fond Rond
Diamètre (métrique) externe 65mm