Learn More
Flacon à fond rond et col court en verre borosilicaté Quickfit™
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
6 l
10 l
Raccord manchonné:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
Description
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications. Les flacons à fond rond et col court en verre borosilicaté Quickfit™ sont fabriqués en verre borosilicaté pour offrir la meilleure performance et une résistance à la corrosion et aux chocs thermiques.
- Prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
- Gamme complète de 46 flacons de 5 ml à 10 000 ml
- Le diamètre du corps et l’épaisseur des parois sont conformes aux exigences pertinentes des normes ISO 1773 et ISO 4797
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 1773, ISO 4797 |
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 240 mm |
| Type de goulot | Basse |
| Raccord manchonné | 24/29 |
| Forme du fond | Rond |