Learn More
Adaptateur pour tête fixe en verre borosilicaté Quickfit™
Raccordement d’un flacon avec condenseur dans un assemblage de distillation. L’adaptateur pour tête fixe QuickFit™ est également conçu pour recevoir un thermomètre.
47.25€ - 308.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Flacon de connexion et condenseur |
---|---|
Type | Adaptateur pour tête fixe |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11972098
|
Quickfit
SH4/1 |
Taille du cône : 14/23 (condenseur), 14/23 (flacon) ; taille de la prise : 14/23 |
47.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12068483
|
Quickfit
SH4/22 |
Taille du cône : 19/26 (condenseur), 19/26 (flacon) ; taille de la prise : 14/23 |
47.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11332115
|
Quickfit
SH4/2 |
Taille du cône : 19/26 (condenseur), 19/26 (flacon) ; taille de la prise : 19/26 |
54.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12088483
|
Quickfit
SH4/33 |
Taille du cône : 24/29 (condenseur), 24/29 (flacon) ; taille de la prise : 14/23 |
76.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12078483
|
Quickfit
SH4/23 |
Taille du cône : 19/26 (condenseur), 24/29 (flacon) ; taille de la prise : 14/23 |
47.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12098483
|
Quickfit
SH4/44 |
Taille du cône : 29/32 (condenseur), 29/32 (flacon) ; taille de la prise : 14/23 |
62.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15527970
|
Quickfit
SH4/55 |
Cone size: 34/35 (flask), 34/35 (condenser); Socket Size: 14/23 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Raccordez un flacon à un condenseur dans un ensemble de distillation.L'adaptateur pour tête fixe QuickFit™ est également conçu pour recevoir un thermomètre.
- Utilisé dans les assemblages de distillation pour connecter les flacons au condenseur
- Rodage supérieur conçu pour recevoir le thermomètre via adaptateur fileté / conique ou poche pour thermomètre
Spécification
Flacon de connexion et condenseur | |
Adaptateur pour tête fixe | |
Verre borosilicaté |