Learn More
Tubes à essai en verre borosilicaté QuickFit™ avec emboîture rodée
Click to view available options
Diamètre (métrique):
14 mm
17 mm
19 mm
23 mm
29 mm
41 mm
Capacité (métrique):
5 mL
10 mL
11 mL
15 ml
19 mL
31 mL
54 mL
75 mL
195 mL
Conditionnement:
5 pièces
Description
Fabriqués en verre borosilicaté pour une excellente résistance chimique et aux chocs thermiques. Les tubes à essai en verre borosilicaté Quickfit™ avec emboîture rodée sont parfaits pour le mélange et le chauffage de produits chimiques dans un laboratoire.
- L’emboîture rodée de précision garantit un ajustement exact du bouchon
- Les tailles des tubes à essai correspondent aux bouchons creux en verre borosilicaté à tête plate inclinée standard Quickfit™
- Commandez les tubes et bouchons séparément
Spécification
Spécification
| Type de conception | Col rodé |
| Description | Taille de bouchon :19/26 |
| Capacité (métrique) | 31 mL |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec | Bouchon creux Quickfit, code produit Fisher Scientific 12568855 |
| Quantité | 5 paquet |
| Diamètre (métrique) | 23 mm |
| Type de produit | Tube à essai |