Learn More
Flacon en verre à fond rond à trois cols Quickfit™
Code produit. p-8002654
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Raccord manchonné:
14/23 (centre), 14/23 (côté)
19/26 (centre), 14/23 (côté)
19/26 (centre), 19/26 (côté)
24/29 (centre), 14/23 (côté)
24/29 (centre), 19/26 (côté)
29/32
29/32 (centre), 14/23 (côté)
29/32 (centre), 19/26 (côté)
29/32 (centre), 29/32 (côté)
34/35 (centre), 19/26 (côté)
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 10228054
Marque: Quickfit FR1L/3S/22A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utile pour introduire des tubes d’entrée de gaz et des thermomètres dans le flacon. Le flacon à fond rond à trois col à trois cols Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ est doté de prises de terre de précision en verre borosilicaté.
Utile pour introduire des tubes d’entrée de gaz et des thermomètres dans le flacon. Le flacon à fond rond et trois cols Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ est doté de prises de terre de précision en verre borosilicaté.
  • Équipé de trois prises de terre de précision Quickfit™
    • Un col vertical central
    • Deux cols latéraux inclinés
  • Les prises en verre rodé sont fabriquées avec une précision qui dépasse les exigences de l’ISO 383
  • Col latéral utile pour l’introduction de tubes d’entrée de gaz et de thermomètres ou autres dans le flacon
  • Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux chocs thermiques et aux attaques chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 383
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 180 mm
Nbre par carton 3
Raccord manchonné 24/29 (centre), 19/26 (côté)
Forme du fond Rond