Learn More
Flacon en verre à fond rond à deux col Quickfit™
Code produit. 15597890
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Raccord manchonné:
14/23 (centre), 14/23 (côté)
24/29 (centre), 14/23 (côté)
24/29 (centre), 19/26 (côté)
34/35 (centre), 19/26 (côté)
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 15597890
Marque: Quickfit FR500/3S/1A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté. Le flacon en verre à fond rond et à deux col Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ présente une haute résistance aux chocs thermiques et aux attaques chimiques.
Fabriqué en verre borosilicaté. Le flacon en verre à fond rond et deux cols Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ présente une haute résistance aux chocs thermiques et aux attaques chimiques.
  • Avec une prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
  • Col latéral utile pour l’introduction de tubes d’entrée de gaz et de thermomètres ou autres dans le flacon
  • Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux chocs thermiques et aux attaques chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 150 mm
Nbre par carton 2
Raccord manchonné 24/29 (centre), 14/23 (côté)
Forme du fond Rond