Learn More
Colonne de fractionnement Vigreux en verre borosilicaté Quickfit™
Click to view available options
Hauteur (métrique):
360 mm
600 mm
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Colonne populaire et facile à utiliser
- Type Vigreux avec une combinaison d’indentations horizontales et inclinées
- Les indentations horizontales assurent un contact étroit entre la vapeur et le liquide
- Les indentations inclinées redistribuent le liquide des parois au centre de la colonne
Spécification
Spécification
| Comprend | Joint rodé standard 2 NS 29/32 |
| Hauteur (métrique) | 360 mm |
| Longueur (métrique) | 360 mm |
| Type | Colonne Vigreux |
| Matériau | Verre |
| Quantité | 1Chaque |
| Joint conique standard | NS 29/32 |