Learn More
Adaptateur pour tête de distillation anti-éclaboussures Quickfit™
Code produit. p-8002994
Click to view available options
Taille du cône:
19/26 (condenseur), 19/26 (flacon)
19/26 (condenseur), 24/29 (flacon)
24/29 (condenseur), 24/29 (flacon)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12078493
Marque: Quickfit SH7/12
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Récupération du distillat d’un condenseur. La tête de distillation anti-éclaboussures The QuickFit™ réduit le risque de pénétration de liquide brut dans le flux de vapeur.
Recieve distillate from a condenser. The QuickFit™ distillation splash head reduces the risk of raw liquid entering into the vapor stream.
Tête anti-éclaboussures à utiliser dans les assemblages de distillation dans lesquels le condenseur est monté en mode vertical – Le cône inférieur accueille le flacon, le cône supérieur accueille le condenseur – La tête anti-éclaboussures réduit l’entraînement de liquide brut dans le flux de vapeur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Assemblages de distillation dans lesquels le condensateur est monté en mode vertical
Taille du cône 19/26 (condenseur), 19/26 (flacon)
Type de produit Adaptateur pour tête de distillation anti-éclaboussures