Learn More
Adaptateur élargisseur Quickfit™
Description
Raccordez des joints en verre rodé de grande taille à d'autres de plus petite taille grâce à l'adaptateur élargisseur QuickFit™
- À utiliser pour le raccordement de joints en verre rodé de tailles différentes
- Rodage de grande taille en haut et cône de petite taille en bas
Spécification
Spécification
| Taille du cône | 14/23 |
| À utiliser avec (application) | Utile pour la connexion de joints en verre dépoli de tailles différentes |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Raccord élargissement |
| Numéro du joint conique standard | 19/26 |