Learn More
Pyrex™ Clé en verre et tige avec cône Quickfit™
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Taille du cône:
14/23
19/26
Robinets d’arrêt:
Alésage de 2,0 mm
Alésage de 2,5mm
Alésage de 2,5 mm
Alésage de 4,0 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
- Conformes à la norme ISO 4800
- Tige d’entonnoir avec cône en verre rodé pour une installation aisée sur les flacons et ensembles Quickfit™
- Le robinet d’arrêt est équipé d’une clé interchangeable en verre
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Pyrex Glass, Borosilicate Glass |
| Certifications/Conformité | ISO 4800 |
| Taille du cône | 19/26 |
| Comprend | Cône en verre rodé, robinet d’arrêt avec clé en verre |
| Robinets d’arrêt | Alésage de 2,5 mm |
| Type de produit | Dropping funnel |