Learn More
Pyrex™ Clé en verre et tige avec cône Quickfit™
Code produit. 15517790
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Taille du cône:
14/23
19/26
Robinets d’arrêt:
Alésage de 2,0 mm
Alésage de 2,5mm
Alésage de 2,5 mm
Alésage de 4,0 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 15517790
Marque: Pyrex™ D1/42
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour ajouter du liquide à la plupart des flacons et ensembles Quickfit™. La clé en verre et tige avec cône Pyrex™ Quickfit™ sont équipées d’un robinet d’arrêt avec clé interchangeable en verre.
  • Conformes à la norme ISO 4800
  • Tige d’entonnoir avec cône en verre rodé pour une installation aisée sur les flacons et ensembles Quickfit™
  • Le robinet d’arrêt est équipé d’une clé interchangeable en verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Pyrex Glass, Borosilicate Glass
Certifications/Conformité ISO 4800
Taille du cône 19/26
Comprend Cône en verre rodé, robinet d’arrêt avec clé en verre
Robinets d’arrêt Alésage de 4,0 mm
Type de produit Dropping funnel