Learn More
Entonnoir Quickfit™ avec cône en verre rodé
Code produit. 12094213
Click to view available options
Taille du cône:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12094213
Marque: Quickfit CF5/1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques. L’entonnoir Quickfit™ avec rodage mâle en verre est conçu pour le transfert des poudres dans les flacons et les récipients Quickfit™.
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques. L’entonnoir Quickfit™ avec rodage mâle en verre est conçu pour le transfert des poudres dans les flacons et les récipients Quickfit™.
  • Conçues pour le transfert de poudres dans les flacons et récipients Quickfit™
  • Avec cône en verre rodé Quickfit™
  • En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 105 mm
Matériau Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté
Taille du cône 14/23
Comprend Cône en verre à fond plat Quickfit™
Type de produit Entonnoir à poudre