Learn More
Entonnoir Büchner en verre Quickfit™ avec disque en verre fritté
Code produit. p-8002665
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
500 ml
Diamètre (métrique) du disque:
55 mm
95 mm
Taille du cône:
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 12425386
Marque: Quickfit SF3A32
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé pour remplacer le papier-filtre classique qui serait détruit par des acides et des alcalis. L’entonnoir Büchner en verre Quickfit™ avec disque en verre fritté est fabriqué à partir de verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Le cône en verre rodé intégré sur la tige se raccorde aux flacons et récipients Quickfit™ Büchner.
Utilisé pour remplacer le papier-filtre classique qui serait détruit par des acides et des alcalis. L’entonnoir Büchner en verre Quickfit™ avec disque en verre fritté est fabriqué à partir de verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Le cône en verre rodé intégré sur la tige se raccorde aux flacons et récipients Quickfit™ Büchner.
  • Entonnoir Büchner avec disque en verre fritté
  • Construction en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux attaques chimiques
  • Utile pour les applications où le papier-filtre conventionnel est détruit par des acides et des alcalis
  • Cône en verre rodé intégré sur la tige pour une connexion aux flacons Büchner Quickfit™, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Matériau Verre borosilicaté
Taille du cône 19/26
À utiliser avec (application) Flacons Buchner Quickfit™
Diamètre (métrique) du disque 55 mm
Comprend Disque en verre fritté, cône en verre rond
Porosité 3, 16 à 40 μm
Type de produit Entonnoir de filtration Buchner