Learn More
ENTONNOIR FILTRANT CONIQUE CN1019 D30
Code produit. 12465386
Click to view available options
Porosité:
3
Code produit. 12465386
Marque: Scilabware SF4T30
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
  • Ideal for filtering semi-micro quantities of material
  • Fitted with borosilicate glass sintered disc
  • Suitable for use with Quickfit™ MD range of receivers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Borosilicate Glass
Taille du cône 10/19
À utiliser avec (application) Quickfit™ MD : gamme de récepteurs
Diamètre (métrique) du disque 10mm
Comprend Disque en verre fritté
Porosité 3
Type de produit Semi-micro filter funnel