Learn More
Entonnoir en verre Quickfit™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™ et clé en PTFE
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du cône:
14/23
19/26
Robinets d’arrêt:
Alésage de 3 mm
Alésage de 6 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
- Conforme à la norme ISO 4800, type 3
- Tige d’entonnoir avec cône en verre rodé pour une installation aisée sur les prises des flacons et récipients Quickfit™.
- Équipé d’un robinet d’arrêt GP Rotaflo™ avec clé en PTFE
- Aucune lubrification nécessaire
- Pas de graisses contaminantes
- Pas de grippage avec des solutions caustiques
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté Pyrex, Borosilicate Glass |
| Certifications/Conformité | ISO 4800 |
| Taille du cône | 19/26 |
| Comprend | Robinet d’arrêt GP Rotaflo™ avec clé en PTFE, cône |
| Robinets d’arrêt | Alésage de 6 mm |
| Type de produit | Entonnoir ultra résistant |