Learn More
Presse-étoupe pour agitateur en verre Quickfit™
Click to view available options
Joint conique standard:
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
- Maintient un vide jusqu’à 0,1 torr (13,3 Pa)
- Comprend un manchon parallèle en verre dépoli avec un godet pour accueillir un lubrifiant approprié
- Fourni complet avec des anneaux en caoutchouc pour bouchons à vis et une rondelle en PTFE
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Flacons et récipients Quickfittrade; |
| À utiliser avec (application) | Pour l’introduction de pales d’agitateur dans les flacons et les récipients Quickfittrade; |
| Comprend | Bouchon à vis, anneaux en caoutchouc et rondelles en PTFE |
| Joint conique standard | 19/26 |