Learn More
SVL™ Pince à ouverture rapide SVL™ pour joints à bride plate SVL™
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabrication d’une seule pièce
- Fabrication en acier inox
- Peut être fixé et retiré en un seul mouvement avec une languette de verrouillage réglable
Spécification
Spécification
| Quantité | 1/Paquet |
| Type | Pince à ouverture rapide |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Pour bride de 100 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour assurer la sécurité des couvercles SVL sur les récipients de réaction |