Learn More
Joints filetés à vis en mélamine QuickFit™
Click to view available options
Taille du bouchon:
13 mm
18 mm
24 mm
28 mm
28 mm
Diamètre (métrique) externe:
18.0 - 19.0 mm
de 10,5 à 11,5 mm
de 6,0 à 7,0 mm
de 7,0 à 8,5 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
Les bouchons à vis filetés en mélamine QuickFit™ garantissent l’étanchéité au niveau du filetage des tubes en verre QuickFit™
- Pour une utilisation avec filetages à vis en verre Quickfit™
- Bouchons à vis en mélamine avec ouverture sur le dessus
- Pour déterminer quels sont les composants requis : i) Vérifier le filetage des tubes en verre (la désignation de la taille fait référence au dia. ext. du filetage en mm) ii) Vérifier le dia. ext. du tube à échantillons, du thermomètre, de la sonde etc. qui sera inséré dans le bouchon à vis.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | de 6,0 à 7,0 mm |
| Taille du bouchon | 24 mm |
| Description | Bouchon à vis |
| Matériau | Mélamine, plastique |
| Quantité | 10/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Filetages en verre Quickfit™ |