Learn More
Pinces métalliques Quickfit™ pour joints sphériques
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Joint sphérique de taille S13
Joint sphérique taille S19
Joint sphérique taille S35
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
Description
- Convient aux travaux à haute température
- Ressort chargé pour assurer une pression positive équilibrée à la fois à la surface du joint à rotule et de la jonction par manchon
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
| Quantité | 5/paquet |
| Type | Pince à rodage sphérique |
| Matériau | Métal nickelé |
| À utiliser avec (équipement) | Joint sphérique taille S19 |